Learn More
STEMCELL Technologies Easy 50 EasySep™ Magnet
Immunomagnetic column-free magnet
Marque:  STEMCELL Technologies 18002
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Code produit. 15853952
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 03 88 67 14 14.
Description
Description
  • The Easy 50 EasySep™ Magnet is designed for cell separation procedures using selected EasySep™ reagents when processing a large number of cells (up to 4 x 10^9 cells)
  • The Easy 50 EasySep™ Magnet generates a high-gradient magnetic field in the interior cavity that is strong enough to separate cells labeled with magnetic EasySep™ particles without the use of columns
  • The Easy 50 EasySep™ Magnet is designed to hold a standard 50 mL conical tube
Spécification
Spécification
4 x 109 cells
Cell Isolation