Learn More
Abeba™ Chaussures 7623 Easy
Comprend une semelle en TPU antidérapante. Structure supérieure en cuir et en microfibre.
Marque:  Abeba™ 7623/43
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.97000kg
Code produit. 15692898
  • 53.85€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 15-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Cuir blanc/rouge lisse
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3573)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Sangle de talon non pliable, réglable
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Cuir
Antidérapant
7623
Blanc
43
PUR