Learn More
Abeba™ Chaussures 7630 Easy
Comprend une semelle en TPU antidérapante. Structure supérieure en cuir et en microfibre.
Marque:  Abeba™ 7630/44
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.97000kg
Code produit. 15692908
  • 61.34€ / 1 paire
Expédition estimée: 25-04-2024
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Cuir lisse, perforé
  • Blanc
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3573)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Sangle de talon pliable, réglable
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Cuir
Antidérapant
7630
Blanc
44
PUR