Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen en nitrile Easy Flex série 47-200
La fraîcheur et le confort du coton, mais avec une bien meilleure préhension. Le revêtement couvre uniquement les doigts et la paume pour protéger la zone de travail, mais laisse le dos de la main à l’air libre.
Marque: Ansell™ 47200070
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Meilleure résistance aux accrocs, aux perforations et à l’abrasion.
- Le revêtement en nitrile repousse l’huile et la graisse
- Permet de manipuler facilement des objets lisses, comme des boîtes ou des appareils
- Dure cinq fois plus longtemps qu’un gant en coton ordinaire
- Coupés et cousus
- Doublure en coton interlock
- Enduits 3/4
- Manchettes maillées
Spécification
Nitrile | |
Nitrile | |
Gants de poids moyen | |
47 / 200 | |
Coton interlock | |
144 paires | |
47-200 |
Marquage CE, ANSI, CATÉGORIE II EN 388 : 2111 | |
Nitrile | |
7 | |
Poignet en maille | |
Paume enduite | |
Résistance aux accrocs, aux perforations, à l’abrasion et aux coupures |