Learn More
Thermo Scientific™ Émetteurs nano & capillaires Easy-Spray™
Utilisez ce pulvérisateur facile à utiliser dans votre séparation LC-MS sensible des protéines et des peptides à l’aide de la LC nano et capillaire.
520.00€ - 706.02€
Spécification
Gamme de produits | Easy Spray |
---|---|
Type de colonne | Emitter |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16652037
|
Thermo Scientific™
ES991 |
0,02 mm | Émetteur nano EASY-Spray avec ligne de transfert |
672.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16662037
|
Thermo Scientific™
ES992 |
0,075 mm | Émetteur capillaire EASY-Spray avec ligne de transfert |
523.41€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17204513
|
Thermo Scientific™
ES993 |
Émetteur : 10 µm de dia. int. | Émetteur nano EASY-Spray, balle sans ligne de transfert |
706.02€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17214513
|
Thermo Scientific™
ES994 |
Émetteur : 15 µm de dia. int. | Émetteur capillaire EASY-Spray, balle sans ligne de transfert |
706.02€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15968997
|
Thermo Scientific™
ES791A |
0,02 mm | Émetteur nano EASY-Spray avec ligne de transfert |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15176864
|
Thermo Scientific™
ES791 |
0.02 mm | EASY-Spray Emitter with transfer line |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Connectez plus facilement votre colonne nano ou capillaire à vos spectromètres de masse (MS) Thermo Scientific™ à l’aide des émetteurs nano & capillaires Thermo Scientific™ EASY-Spray™. Les émetteurs nano et capillaires agissent comme un pulvérisateur indépendant de la colonne, permettant l’introduction d’un faible débit à partir de colonnes nano et capillaires sans manipulation difficile des aiguilles de pulvérisation traditionnelles. Deux versions d’émetteurs sont disponibles : avec et sans lignes de transfert intégrées. Ces pulvérisateurs sont parfaits pour la séparation des protéines et des peptides à l’aide de la HPLC nano et capillaire.
Pour la séparation sensible des protéines et des peptides à l’aide de la HPLC nano et capillaire
Ces émetteurs permettent une connexion facile aux colonnes nano et capillaire Thermo Scientific™ MAbPac™ et Accucore™ pour une séparation optimisée et la détection MS des protéines, des peptides et des anticorps monoclonaux (mAb).
Spécification
Easy Spray | |
Emitter |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.