Learn More
Thermo Scientific™ Tube de mélange réactionnel pour PCR Molecular BioProducts™ EasyStart™
Le produit Molecular BioProducts EasyStart* réduit les protocoles fastidieux de préparation de la PCR à une seule étape.
Marque: Thermo Scientific™ 6024-11
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Le produit Molecular BioProducts EasyStart* réduit les protocoles fastidieux de préparation de la PCR à une seule étape.
Le produit consiste en un mélange réactionnel pour PCR non spécifique, hermétiquement scellé dans un tube de réactif à parois minces qui réduit le risque de contamination et fournit un transfert thermique maximal. Une solution d'enzymes aqueuse, une matrice d'ADN et les primers sont ajoutées par-dessus la couche de cire avant passage dans le thermocycleur ; lorsque la température s'élève, la cire fond, combinant les réactifs à la température d'hybridation appropriée.- Fournit une spécificité et un rendement supérieurs par rapport aux mélanges préparés traditionnellement.
- Compatible avec un grand choix d’enzymes.
- Mélange réactionnel contenant un tampon, des dNTPs, du MgCl2, et de la dH2O en proportions idéales, pour garantir une consistance de lot exceptionnelle et des résultats reproductibles.
- La couche de cire fournit un moyen de préservation sûr et fiable du mélange réactionnel ; elle prévient l'oxydation et l'évaporation et élimine le gaspillage des réactifs.
Spécification
EasyStart Micro 100 | |
Les tubes peuvent être stockés à des températures ambiantes pendant de longues périodes ; Pour éliminer le produit PCR, percez simplement la couche de cire avec une pointe de pipette | |
tubes |
0,2 ml | |
50 à 100 μL |