Learn More
Elma™ Nettoyant concentré Clean 70
Excellentes pour le nettoyage minutieux du matériel de laboratoire, des outils et des instruments en verre, céramique, du plastique stable en milieu alcalin, du caoutchouc, du métal et du métal léger. Le nettoyeur concentré Elma™ Clean 70 est un excellent choix pour le nettoyage de laboratoire universel.
35.95€ - 455.00€
Spécification
Type de produit | Nettoyant EC 70 |
---|---|
Forme | Liquide |
pH | 13,3 |
Aspect | Beige |
Point d’ébullition | > 100°C |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10059420
|
Elma™
5810300000 |
1 L |
35.95€
1L |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11706279
|
Elma™
5810410000 |
25 L |
455.00€
25L |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Disponible en plusieurs volumes
- Élimine la poussière, les empreintes digitales, les pigments, les graisses et les huiles
Spécification
Nettoyant EC 70 | |
13,3 | |
> 100°C | |
Au-dessus de -5°C |
Liquide | |
Beige | |
Bain à ultrasons 1 à 5 %, sans ultrasons 5 à 10 % |