Learn More
Terumo™ Seringue en trois parties à embout Luer centré
Utilisez ces seringues pour l’aspiration des liquides ou l’échantillonnage du sang ou d’autres fluides corporels. La seringue en trois parties à embout Luer centré Terumo™ est dotée d’une conception unique à double biseau pour améliorer le confort du patient.
Marque: Terumo™ 1SS30ESE1
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Use these syringes for the aspiration of fluids or sampling blood or other body fluids. Terumo™ Eccentric Luer-Tip Three-Part Syringe feature a unique double beveled design for greater patient comfort.
- Aiguilles ultra-tranchantes
- Ne contiennent aucun composant fabriqué en caoutchouc naturel ou en latex
- Corps transparents
- Graduations précises clairement visibles
- Action homogène du piston
- Sachets inviolables à ouverture facile
Spécification
Oui | |
Graduation imprimée à l’écran | |
Seringue en 3 parties à embout Luer centré | |
50 boîte | |
Bevel | |
Yes |
Polypropylene | |
Oui | |
Oui | |
30 ml | |
Embout Luer centré | |
Stérile |