Learn More
Terumo™ Seringue en trois parties à embout Luer centré
Utilisez ces seringues pour l’aspiration des liquides ou l’échantillonnage du sang ou d’autres fluides corporels. La seringue en trois parties à embout Luer centré Terumo™ est dotée d’une conception unique à double biseau pour améliorer le confort du patient.
37.95€ - 64.80€
Spécification
Matériel PP
Type Seringue en 3 parties Luer-Lock centrée
Autoclavable Oui
Jetable Oui
Sans latex Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11703323 Afficher les documents Terumo™
1SS05LE1
5 ml 53.70€
100 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 190
11793313 Afficher les documents Terumo™
1SS02LE1
2.5 ml 37.95€
100 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 137
11547302 Afficher les documents Terumo™
1SS10LE1
10 ml 64.80€
100 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 237
11517302 Afficher les documents Terumo™
1SS30ESE1
30 ml Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 03 88 67 14 14.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Aiguilles ultra-tranchantes
  • Ne contiennent aucun composant fabriqué en caoutchouc naturel ou en latex
  • Corps transparents
  • Graduations précises clairement visibles
  • Action homogène du piston
  • Sachets inviolables à ouverture facile
Spécification
Spécification
PP
Oui
Oui
Seringue en 3 parties Luer-Lock centrée
Oui
Graduation imprimée à l’écran