Learn More
Memmert™ Incubateur à convection naturelle avec affichage unique et écran tactile
Pour des applications exigeant des températures allant jusqu’à +80°C, notamment des incubations critiques à +37°C. L’incubateur à convection naturelle Memmert™ avec affichage unique et écran tactile permet de s’assurer que les principaux dépassements de température sont complètement éliminés et que les chargements précieux sont chauffés avec précision.
1127.48€ - 6158.39€
Spécification
Plage de températures (métrique) 5 à 80°C
Certifications/conformité CE
Type de contrôleur Contrôleur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel
Matériau du boîtier Acier inox
Affichage Couleur TFT
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Volume (métrique) Dimensions (L x l x H) extérieures Caractéristiques électriques Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Dimensions (L x l x H) extérieures Caractéristiques électriques Prix Quantité et disponibilité  
12825883 Memmert™
IN160
161 L 1104 × 745 × 584 mm (H × L ×P) 115/230 V, 50/60  Hz, 1.1/1.6 W 2510.00€
1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
12815883 Memmert™
IN110
108 L 864 × 745 × 584 mm (H × L ×P) 115/230 V, 50/60  Hz, 1.1/1.4 W 1980.00€
1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
12835883 Memmert™
IN260
256 L 1183 × 824 × 684 mm (H × L ×P) 115/230 V, 50/60  Hz, 1.1/1.7 W 3118.00€
1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
12845883 Memmert™
IN450
449 L 1247 × 1224 × 784 mm (H × L ×P) 115/230 V, 50/60  Hz, 1.5/1.8 W 4378.36€
1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
12895873 Memmert™
IN55
53 L 784 × 585 × 514 mm (H × L ×P) 115/230 V, 50/60  Hz, 850/1 W 1391.81€
1 pièce
En stock 6
Ajouter au panier
12855883 Memmert™
IN750
749 L 1726 × 1224 × 784 mm (H × L ×P) 115/230 V, 50/60  Hz, 1.8/2 W 6158.39€
1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
12805883 Memmert™
IN75
74 L 944 × 585 × 514 mm (H × L ×P) 115/230 V, 50/60  Hz, 1.1/1.25 W 1648.45€
1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
12885873 Memmert™
IN30
32 L 704 H x 585 W x 434mmD 115/230 V, 50/60  Hz, 800/1.6 W 1127.48€
1 pièce
En stock 3
Ajouter au panier
Description
Description
Une gamme d’incubateurs de laboratoire idéale pour toutes les applications exigeant des températures allant jusqu’à +80°C, y compris à les incubations critiques à +37°C. La technologie de contrôle pointue permet de s’assurer que les principaux dépassements de température sont complètement éliminés et que les chargements précieux sont chauffés avec grand soin.
Pour garantir une circulation d’air optimale dans la chambre de l’incubateur, même lorsqu’il est complètement chargé, les deux types de modèles SingleDISPLAY et TwinDISPLAY sont disponibles avec un ventilateur réglable. Bien que les caractéristiques uniques de chauffage de toutes les surfaces soient parfaitement adaptées à la convection naturelle et à la circulation d’air forcée, le ventilateur peut néanmoins être désactivé entièrement pour les échantillons sensibles et pour les échantillons qui ne doivent pas être exposés aux turbulences d’air.
  • Les modèles bénéficient de 65 ans de développement permanent et de nombreux retours d’expérience des utilisateurs.
  • Plage de températures jusqu’à +80°C
  • Modèle disponible en huit tailles, de 30 litres à 750 litres
  • Deux variantes de modèle : SingleDISPLAY et TwinDISPLAY
  • Modèles N/F à convection naturelle ou à circulation d’air forcé
  • Doubles portes (intérieur en verre, extérieur en acier inoxydable) pour une bonne visibilité sans faire chuter la température
  • Activation de la routine de stérilisation via ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
  • Chambre de travail et boîtier construits presque exclusivement à partir d’acier inox haute qualité, résistant à la corrosion et facile à nettoyer
  • Régulation précise et homogène de la température, indépendamment de la charge et du volume de la chambre
  • Une large gamme d’options pour la programmation et la documentation utilisent les interfaces, l’enregistreur de données intégré et le logiciel AtmoCONTROL.
  • Garantie de trois ans pour tous les appareils, sauf pour les pièces d’usure
  • Les valeurs de température de tous les incubateurs sont mesurées conformément à la norme DIN 12880 : 2007-05
  • Chaque incubateur est soumis à un test de sécurité et porte le symbole “CE”.
Spécification
Spécification
5 à 80°C
Contrôleur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel
Couleur TFT
Pt100
CE
Acier inox
0.1°K