Learn More
Labcon™ Cônes de pipette bleus Eclipse™ de 1000 μl
Conviennent aux pipettes de 1000 μl les plus appréciées
Marque:  Labcon™ 1041-960-006-9
23.09 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21636" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 9.79760kg
Code produit. 16643912
  • 42.05€ / 576 pièces
En stock
Description
  • Pointe UltraFine™
  • Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
1000 μl
Non stérile
Autoclavables
75,9 mm
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines
Portoir, 96
96 pointes/portoir, 6 portoirs/sachet, 8 sachets/boîte
Conviennent aux pipettes de 1000 µl les plus appréciées
Eclipse™
Sans filtre
Bleu
2,98 in
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD
Manipulation de liquides
Cône UltraFine
Oui
Non
Résine en polypropylène