Learn More
Labcon™ Cônes de pipette transparents Eclipse™ de 200 μl
Conviennent aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
17.85€ - 70.75€
Spécification
Volume (métrique) | 200 μl |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Autoclavable | Autoclavables |
Longueur (impériale) | 1,95 in |
Longueur (métrique) | 49,7 mm |
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Couleur | Format | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Couleur | Format | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16661913
|
Labcon™
1060-800-000-9 |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | Naturel | Emballé | Non stérile |
17.85€
1000 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16603952
|
Labcon™
1060-260-000-9 |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | Transparent | Recharge | Non stérile |
33.85€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16613952
|
Labcon™
1060-960-006-9 |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | transparent | Portoir, 96 | Stérile |
40.25€
960 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16671913
|
Labcon™
1060-965-006-9 |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | Naturel | Portoir, 96 | Stérile |
42.10€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16651913
|
Labcon™
1060-165-000-9 |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | Naturel | Emballé | Stérile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
17517826
|
Labcon™
1060-700-016-9 |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | Transparent | Rack empilé | Non stérile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
17527826
|
Labcon™
1060-790-006-9 |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | Transparent | Portoir, 192 | Non stérile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Pointe de pipette
- Conviennent aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
- Pointe en biseau
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
200 μl | |
Autoclavables | |
49,7 mm | |
Biseauté | |
Conviennent aux pipettes de 200 µl les plus appréciées | |
Eclipse™ |
Sans filtre | |
1,95 in | |
Manipulation de liquides | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |