Learn More
Labcon Eclipse™ 200 μL Eppendorf™ Style Yellow Pipette Tips
Fits Eppendorf™ 100 and 200 μL Pipettors
Marque:  Labcon 1032-965-006-9
Informations supplémentaires : Poids : 15.42210kg
Code produit. 16653892
  • 55.85€ / 960 pièces
Date d’expédition estimée: 23-12-2021
Description
Description
  • Pointe de pipette
  • Convient aux pipeteurs Eppendorf ™100 et 200μL
  • Pointe en biseau
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
Oui
Résine de polypropylène de classe USP VI
200 μl
Stérile
Autoclavables
49,7 mm
Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
Irradiation électronique
Pointe en biseau
96 cônes / rack
Non
Eclipse™
Sans filtre
Jaune
1,95 in
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
Manipulation de liquides
Convient aux pipeteurs Eppendorf™ 100 et 200 µL
96 cônes/rack ; 10 racks/sachet ; 10 sachets/boîte