Learn More
Labcon™ Eclipse™ Pointes de pipette jaunes de 200 μL
Ces pointes de pipette conviennent aux pipettes 100 et 200 μL.
21.75€ - 68.95€
Spécification
Volume (métrique) | 200 μl |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Couleur | Jaune |
Autoclavable | Autoclavable |
Longueur (impériale) | 1,95 in |
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Format | Stérilité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Format | Stérilité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16643892
|
Labcon™
1032-800-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | Emballé | Non stérile | 1 000 pointes / sachet |
21.75€
1000 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16653892
|
Labcon™
1032-965-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | Portoir, 96 | Stérile | 96 pointes / rack |
62.20€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16681903
|
Labcon™
1032-960-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | Portoir, 96 | Non stérile | 96 pointes / rack |
68.95€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17547796
|
Labcon™
1032-700-016-9 |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | Rack empilé | Non stérile | 192 cônes/portoir, 5 portoirs/pile, 10 portoirs/boîte |
42.75€
960 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17557796
|
Labcon™
1032-790-006-9 |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | Rack empilé | Non stérile | 192 pointes/portoir, 5 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte |
46.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17567796
|
Labcon™
1032-795-006-9 |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | Rack empilé | Stérile | 192 pointes/portoir, 5 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte |
49.60€
960 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17537796
|
Labcon™
1032-260-000-9 |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | Recharge | Non stérile | Recharge 960 cônes/portoir, 10 recharges/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Pointe de pipette
- Convient aux pipeteurs 100 et 200 μL
- Pointe en biseau
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
200 μl | |
Jaune | |
1,95 in | |
Manipulation de liquides | |
Oui | |
Eclipse™ |
Sans filtre | |
Autoclavable | |
49,7 mm | |
Biseauté | |
Non | |
Résine de polypropylène de classe USP VI |