Learn More
Labcon Cônes de pipette capillaires pour dépôt sur gel Eclipse™ de 200 μl
Conviennent aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
156.00€ - 186.00€
Spécification
Volume (métrique) | 200 μl |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Autoclavables |
Longueur (impériale) | 3,24 in |
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16663892
|
Labcon
1034-800-000-9 |
1000 cônes/sachet ; 10 sachets/boîte | Non stérile |
164.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16673892
|
Labcon
1034-960-006-9 |
96 cônes/rack ; 6 racks/sachet ; 8 sachets/boîte | Non stérile |
186.00€
576 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16683892
|
Labcon
1034-965-006-9 |
96 cônes/rack ; 6 racks/sachet ; 8 sachets/boîte | Stérile |
156.00€
576 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pointe de pipette
- Conviennent aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
- Avec capillaire pour dépôt sur gel
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
200 μl | |
Transparent | |
3,24 in | |
Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 ; DIV CE | |
Manipulation de liquides | |
Oui | |
Non | |
Résine de polypropylène de classe USP VI |
Sans filtre | |
Autoclavables | |
82,5 mm | |
Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Pointes pour dépôts sur gel, capillaires | |
Conviennent aux pipettes de 200 µl les plus appréciées, Universal Fit | |
Eclipse™ |