Learn More
Labcon Cônes de pipette jaunes à pointe non biseautée Eclipse™ de 200 μl
Conviennent aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
Marque: Labcon 1031-960-006-9
Informations supplémentaires : Poids : 15.42210kg
Description
- Pointe de pipette
- Adaptées aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
- Pointe non biseautée
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
200 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
49,7 mm | |
Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène) | |
Pointe non biseautée | |
96 cônes / rack | |
Adaptées aux pipettes de 200 µl les plus appréciées, Universal Fit | |
Eclipse™ |
Sans filtre | |
Jaune | |
1,95 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
96 cônes/rack ; 10 racks/sachet ; 10 sachets/boîte | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |