Learn More
Labcon™ Eclipse™ 250 μL Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
Marque: Labcon™ 1018-265-000-9
Informations supplémentaires : Poids : 4.98950kg
Description
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
- S’ils sont stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
- Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
250 μl | |
Stérile | |
Autoclavable | |
51,3 mm | |
ATP, RNase/DNase et sans endotoxine | |
Irradiation électronique | |
pointe UltraFine, gradué | |
Oui | |
Conviennent aux pipettes de type LTS de 250 µl Rainin™ | |
Eclipse™ | |
10, 50, 100, 200 μl |
Sans filtre | |
Transparent | |
2,01 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | |
Manipulation de liquides | |
Recharge | |
960 pointes par recharge Eclipse™ à faible gaspillage | |
Oui | |
Oui | |
Résine de polypropylène de classe USP VI |