Learn More
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ de 300 μl pour pipettes LTS Rainin™
Faible force de montage et d’éjection inférieure à 3 kg
23.70€ - 61.15€
Spécification
Volume (métrique) | 300 μl |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Autoclavable |
Longueur (impériale) | 2,18 in |
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16643852
|
Labcon™
1015-260-000-9 |
768 pointes par recharge Eclipse ™ à faible gaspillage, 10 recharges par boîte | Non stérile | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité |
40.85€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16653852
|
Labcon™
1015-265-000-9 |
768 pointes par recharge Eclipse ™ à faible gaspillage, 10 recharges par boîte | Stérile | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité |
50.75€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16663852
|
Labcon™
1015-800-000-9 |
1000 pointes / sachet, 10 sachets / boîte | Non stérile | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité |
39.50€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16673852
|
Labcon™
1015-965-006-9 |
960 pointes / sachet, 10 sachets / Boîte | Stérile | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité |
61.15€
960 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16651903
|
Labcon™
1015-960-006-9 |
960 pointes / sachet, 10 sachets / Boîte | Non stérile | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité |
59.35€
960 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17557776
|
Labcon™
1015-250-000-9 |
Low Waste Eclipse Refill | Non-sterile | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Pointe de pipette
- Conviennent aux pipettes de type LTS de 300 μl Rainin™
- Faible force de montage et d’éjection inférieure à 3 kg
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
300 μl | |
Transparent | |
2,18 in | |
ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène) | |
pointe UltraFine, gradué | |
Conviennent aux pipettes de type LTS de 300 µl Rainin™ | |
Eclipse™ |
Sans filtre | |
Autoclavable | |
55,6 mm | |
Manipulation de liquides | |
Oui | |
Oui | |
10, 50, 100 μl |