Learn More
Labcon Cônes de pipette Eclipse™ Macro de 10 ml
Pour les pipettes Macro appréciées
Marque: Labcon 1029-860-000-9
63.43 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 8.16470kg
Description
- Pointe de pipette
- Pour les pipettes Macro appréciées
- 5-10 ml
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
5 à 10 ml | |
Produit non stérile | |
Autoclavables | |
155,7 mm | |
Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Macro | |
250/sachet | |
Pour les pipettes Macro appréciées | |
Eclipse™ |
Sans filtre | |
Transparent | |
6,12 in | |
Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 ; DIV CE | |
Manipulation de liquides | |
250/sachet, 10 sachets/boîte | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |