Learn More
Bellingham + Stanley™ Réfractomètre portatif Eclipse
Fabriqués selon les spécifications les plus élevées et exclusivement avec les meilleurs matériaux et composants optiques. Le réfractomètre portatif Eclipse Bellingham+ Stanley™ est un instrument portatif à faible coût utilisé pour déterminer sur place l’indice de réfraction des liquides ou la concentration des solutions.
269.24€ - 471.70€
Spécification
Type | Réfractomètre portatif optique de qualité professionnelle Eclipse |
---|---|
À utiliser avec (application) | Détermination immédiate de l’indice de réfraction (RI) des liquides ou de la concentration des solutions |
Comprend | Mallette de transport souple |
Indice IP | IP 65 |
Code produit | Marque | Incréments | Type de balance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Incréments | Type de balance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12303519
|
Bellingham + Stanley™
45-01 |
0,1 | Brix |
331.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12313519
|
Bellingham + Stanley™
45-02 |
0,2 | Brix |
331.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12353519
|
Bellingham + Stanley™
45-05 |
0.2 | Brix |
269.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12343519
|
Bellingham + Stanley™
45-08 |
0,2 | Brix |
337.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12393529
|
Bellingham + Stanley™
45-81 |
0,5 | Brix à faible volume |
471.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12303539
|
Bellingham + Stanley™
45-82 |
0,2 | Brix à faible volume |
470.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12333519
|
Bellingham + Stanley™
45-03 |
0.5 | Brix |
269.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12363519
|
Bellingham + Stanley™
45-06 |
0.2 | Brix |
269.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11924229
|
Bellingham + Stanley™
45-41 |
0,2 | Indice de réfraction |
365.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
La gamme d’échelles de qualité professionnelle Eclipse est disponible pour une utilisation générale dans une grande variété d’applications, avec des modèles spéciaux disponibles tels que les modèles Brix à faible volume pour faciliter la mesure des échantillons de moins d’1 μl utilisés par les botanistes et les zoologues pour mesurer le nectar. Tous les instruments sont fournis avec une mallette de transport souple et des instructions d’utilisation.
Ces réfractomètres fiables et robustes sont scellés pour empêcher l’infiltration d’eau avec la construction IP65 afin de pouvoir être utilisés dans les environnements les plus difficiles. Le grand corps du boîtier et la poignée en caoutchouc rendent l’instrument incroyablement facile à manipuler. Les caractéristiques spéciales rendent les mesures faciles et fiables :
- Réglage simple du zéro avec verrou
- Vue ombrée avec affichage lumineux pour une distinction maximale
- Haute précision, échelle claire
- Prisme facile à nettoyer
- Fonction unique d’alimentation des échantillons au “compte-goutte”
- Faible poids
- Supports anti-roulis
- Rabat prisme à pousser
Spécification
Réfractomètre portatif optique de qualité professionnelle Eclipse | |
Détermination immédiate de l’indice de réfraction (RI) des liquides ou de la concentration des solutions | |
Mallette de transport souple | |
IP 65 |