missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Eco AluRack for Chest Freezer, for Microtiterplates, 16 mm Shelf Height

Eco AluRack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.

Marque:  Tenak™ TE15114

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12438170

  • 158.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • À utiliser dans les congélateurs-coffre
  • Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
  • Fabrication en aluminium
Spécification

Spécification

Plaques de microtitration (39)
Congélateurs-coffre
16 mm
Aluminium
135 x 92 x 674 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions