Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Chest Freezer, for Microtiterplates, 65 mm Shelf Height
Eco AluRack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.
63.60€ - 92.00€
Spécification
Capacité | Plaques de microtitration (9) |
---|---|
Matériau | Aluminium |
À utiliser avec (équipement) | Congélateurs-coffre |
Hauteur (métrique) | 65 mm |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12408200
|
Tenak™
TE15200 |
Plaques de microtitration (9) |
84.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12428200
|
Tenak™
TE15204 |
Plaques de microtitration (11) |
92.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12458190
|
Tenak™
TE15190 |
Plaques de microtitration (4) |
63.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12468190
|
Tenak™
TE15192 |
Plaques de microtitration (5) |
67.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12478190
|
Tenak™
TE15194 |
Plaques de microtitration (6) |
71.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12488190
|
Tenak™
TE15196 |
Plaques de microtitration (7) |
74.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12498190
|
Tenak™
TE15198 |
Plaques de microtitration (8) |
78.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- For use in chest freezers
- Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
- Constructed of aluminum
Spécification
Plaques de microtitration (9) | |
Aluminium | |
Congélateurs-coffre | |
65 mm |