Learn More
Tenak™ Rack Eco AluRack pour plaques de microtitration
Différentes hauteurs de tablette selon les préférences disponibles. Les racks AluRacks Eco en aluminium Tenak™ pour plaques de microtitration peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs.
85.75€ - 144.00€
Spécification
Type de produit Eco AluRack
Matériau Aluminium
À utiliser avec (équipement) Pour Mtp, congélateurs coffres
Quantité 1/boîte
Largeur (métrique) 92 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Capacité Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Description Prix Quantité et disponibilité  
12418190
Afficher les documents
Tenak™
TE15174
Plaques Pour étagères de 45 mm de hauteur
102.00€
1 pièce
Expédition estimée: 03-09-2025
Ajouter au panier
12418200
Afficher les documents
Tenak™
TE15202
Plaques (10) Pour étagères de 65 mm de hauteur
92.35€
1 pièce
Expédition estimée: 03-09-2025
Ajouter au panier
12428180
Afficher les documents
Tenak™
TE15144
Plaques (25) Pour étagères de 25 mm de hauteur
144.00€
1 pièce
Expédition estimée: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12428190
missing translation for 'viewDocuments'
Tenak™
TE15176
Plaques (14) Pour étagères de 45 mm de hauteur
108.00€
1 pièce
Expédition estimée: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12448170
missing translation for 'viewDocuments'
Tenak™
TE15116
Plaques (42) Pour étagères de 16 mm de hauteur N/A
N/A
12478170
missing translation for 'viewDocuments'
Tenak™
TE15134
Plaques (15) Pour étagères de 25 mm de hauteur
104.00€
1 pièce
Expédition estimée: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12488180
missing translation for 'viewDocuments'
Tenak™
TE15168
Plaques (10) Pour étagères de 45 mm de hauteur
85.75€
1 pièce
Expédition estimée: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Plusieurs hauteurs d’étagères disponibles
  • Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
  • En aluminium
Spezifikation
Spezifikation
Eco AluRack
Pour Mtp, congélateurs coffres
92 mm
Aluminium
1/boîte
135 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt