missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 25 mm Shelf Height

Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.

Marca:  Tenak™ TE15530

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12458250

  • 148.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-02-2025
pour voir le stock disponible 
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • À utiliser dans des congélateurs verticaux
  • Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
  • Fabrication en aluminium
Especificaciones

Especificaciones

25 mm
Congélateurs armoires
6 x 6
540 x 135 x 159 mm
Plaques de microtitration (36)
Aluminium
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales