Learn More
Tenak™ ECO AluRack pour congélateurs verticaux, boîtes de 50 mm de haut
Code produit. p-9281018 Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Boîtes (12)
Boîtes (15)
Boîtes (28)
Boîtes (30)
Boîtes (9)
Array:
3 x 3
3 x 4
3 x 5
4 x 3
5 x 3
6 x 5
7 x 4
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12402510
Marque: Tenak™ TE11224
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les boîtes de congélation ECO AluRack s’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard.
  • En aluminium résistant à l’eau de mer
  • S’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard
  • Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
  • Sans boîtes en carton blanc
  • Leur contenance est exprimée en hauteur x profondeur
Spécification
Description Résistantes à l’eau de mer
Array 5 x 3
Capacité Boîtes (15)
Matériau Aluminium
Positions 15
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical
Dimensions (L x l x H) 425 x 139 x 276 mm
Hauteur (métrique) 50 mm (boîte)