missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 85 mm Box Height
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
83.50€ - 107.00€
Spécification
Description | Résistant à l'eau de mer |
---|---|
Capacité | Boîtes (6) |
Matériau | Aluminium |
À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical |
Hauteur (métrique) | 85 mm (boîte) |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12442560
|
Tenak™
TE11320 |
Boîtes (6) |
83.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12452560
|
Tenak™
TE11322 |
Boîtes (9) |
86.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12462560
|
Tenak™
TE11330 |
Boîtes (8) |
86.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12482560
|
Tenak™
TE11334 |
Boîtes (16) |
96.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12492560
|
Tenak™
TE11340 |
Boîtes (10) |
96.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15240464
|
Tenak™
TE11341 |
Boîtes (15) |
107.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Without white cardboard boxes
- Holds is expressed by Height x Dept
Spécification
Résistant à l'eau de mer | |
Aluminium | |
85 mm (boîte) |
Boîtes (6) | |
Congélateur vertical |