Learn More
Brannan™ Thermomètre de laboratoire à immersion totale ECO-therm™
Disponible pour couvrir les quatre plages de températures les plus appréciées. Les thermomètres de laboratoire à immersion totale Brannan™ ECO-therm™ sont des thermomètres à alcool vert de haute qualité remplis d’un liquide d’expansion non toxique.
Marque:  Brannan™ 46/701/1
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Code produit. 15689035
  • 3.79€ / 1 pièce
Expédition estimée
20-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Substitut idéal pour les thermomètres à mercure à usage général
  • Liquide de remplissage vert vif sur fond blanc pour une résolution et une clarté excellentes
  • Chaque thermomètre est équipé d’un bouchon d’extrémité fixe
  • Le bouchon est doté d’un anneau intégré permettant de suspendre le thermomètre
  • Les thermomètres sont fournis dans un emballage en PVC protecteur
Spécification
Spécification
-10°C to +50°C
0,5°C
Total
305 mm
ECO-therm™
Laboratory Thermometer
±1,5°°C
General use
Non roll end cap with ring, Protective plastic tube
Glass
Green Spirit