Learn More
Velp Scientifica™ Réducteur articorodal de thermoréacteur ECO6
Réducteur Articorodal de thermoréacteur ECO6 Velp Scientifica™ est à utiliser avec le thermoréacteur ECO6.
Marque: Velp Scientifica™ A00001044
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.14000kg
Description
- Diamètre extérieur de 42 mm
- Inclut 3 trous de 16 mm de diamètre ou 1 de 22 mm de diamètre
Spécification
Diamètre extérieur :42 mm | |
Thermoréacteur ECO 6 | |
Trois trous pour tubes de 16 mm |