Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation unis en PTFE économiques
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation magnétiques unis en PTFE économiques sont proposés par un fabricant majeur. Ils fonctionnent dans différentes conditions et sont disponibles à un prix abordable.
3.50€ - 112.50€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) |
Couleur | Blanc |
Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11597572
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 8 mm |
20.65€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11517582
|
Fisherbrand™
|
50 mm | 8 mm |
34.90€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11587572
|
Fisherbrand™
|
12mm | 3 mm |
14.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11507582
|
Fisherbrand™
|
40mm | 8mm |
18.50€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11775134
|
Fisherbrand™
|
12mm | 3 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11785134
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 8 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10373692
|
Fisherbrand™
|
40mm | 8mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation magnétiques unis en PTFE économiques sont proposés par un fabricant majeur. Ils fonctionnent dans différentes conditions et sont disponibles à un prix abordable.
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Profil rond et lisse pour une grande variété d’applications
- Autoclavables
Spécification
Oui | |
Blanc | |
10/boîte |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants |