Learn More
Justrite™ Plateau de déversement EcoPolyBlend™
Augmentez l’efficacité et l’espace des armoires existantes. Le plateau de déversement Justrite™ EcoPolyBlend™ possède une conception légère et à profil bas pour le contrôle des déversements à petite échelle.
Marque: Justrite™ 28717
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Description
Fabriqués à partir de polyéthylène recyclé à 100 %, ces plateaux de déversements écologiques ne rouillent pas et ne se corrodent pas. Le fond à nervures en relief ajoute de la rigidité et empêche les contenus de se déverser : parfait pour les applications de remplissage et de versement. Températures de service comprises entre –30°F et +120°F (–34°C et +49°C).Spécification
Noir | |
76 L | |
Contrôle des déversements à petite échelle |
20 gal. | |
Polyéthylène | |
584 x 1207 x 140 mm (23 x 47,5 x 5,5 po) |