missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EDEM3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | EDEM3 |
---|---|
Concentration | 0.3 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16805565
|
Proteintech
27310-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16895555
|
Proteintech
27310-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Involved in endoplasmic reticulum-associated degradation (ERAD). Accelerates the glycoprotein ERAD by proteasomes, by catalyzing mannose trimming from Man8GlcNAc2 to Man7GlcNAc2 in the N-glycans. Seems to have alpha 1,2-mannosidase activity.Spécification
EDEM3 | |
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q2HXL6, Q9BZQ6 | |
66967, 80267 | |
EDEM3 Fusion Protein Ag26123 | |
Primary | |
-20°C | |
EDEM3 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C1orf22, EDEM3 | |
Edem3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |