missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell EDGE™ 14-663 Certified PVC-Coated Chemical Resistant Gloves - Gauntlet Cuff

High quality gloves provide reliable protection to workers who are exposed to oil, grease, caustics, and alcohols. Textured finish protects against abrasions while also enhancing grip capabilities in wet and oily conditions.

Marque:  Ansell 14663090

Informations supplémentaires : Poids : 18.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16629103

  • 40.80€ / 12 paires


Date d’expédition estimée: 23-11-2021
Ajouter au panier

Description

Description

  • Protège les travailleurs exposés à l’huile, à la graisse, à l’acide, aux caustiques et aux alcools
  • La finition rugueuse protège contre les abrasions tout en améliorant la préhension, même dans des conditions humides et huileuses
  • La flexibilité et le confort entraînent moins de fatigue des mains et une meilleure efficacité de la part du travailleur
Spécification

Spécification

Bleu
PVC
9
360 mm
3121A
Oui
Manchette
14-663
14 in
Conforme à, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH
Type C
Entièrement texturé
Vidéos
FDS
Documents
Certificats