Learn More
Ansell EDGE™ 14-663 Certified PVC-Coated Chemical Resistant Gloves - Gauntlet Cuff
High quality gloves provide reliable protection to workers who are exposed to oil, grease, caustics, and alcohols. Textured finish protects against abrasions while also enhancing grip capabilities in wet and oily conditions.
Marque:  Ansell 14663100
Informations supplémentaires : Poids : 19.15200kg
Code produit. 16639103
  • 40.80€ / 12 paires
Date d’expédition estimée: 03-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Protège les travailleurs exposés à l’huile, à la graisse, à l’acide, aux caustiques et aux alcools
  • La finition rugueuse protège contre les abrasions tout en améliorant la préhension, même dans des conditions humides et huileuses
  • La flexibilité et le confort entraînent moins de fatigue des mains et une meilleure efficacité de la part du travailleur
Spécification
Spécification
Bleu
PVC
10
360 mm
3121A
Oui
Manchette
14-663
14 in
Conforme à, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH
Type C
Entièrement texturé