missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EHF Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène EHF
Concentration 0.37 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16805475
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
27195-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16895465
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
27195-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

This gene encodes a protein that belongs to an ETS transcription factor subfamily characterized by epithelial-specific expression (ESEs). The encoded protein acts as a transcriptional repressor and may be associated with asthma susceptibility. This protein may be involved in epithelial differentiation and carcinogenesis.
Spécification

Spécification

EHF
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9NZC4
26298
EHF Fusion Protein Ag25885
Primary
-20°C
EHF
0.37 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
EHF, ESE 3, ESE3, ESE3B, ESEJ, ets homologous factor, hEHF
EHF
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications