Learn More
EIF2A Mouse anti-Human, Clone: 1G7H4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | EIF2A |
---|---|
Clone | 1G7H4 |
Concentration | 1 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16888395
|
Proteintech
66482-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16878395
|
Proteintech
66482-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
EIF2a (Eukaryotic translation initiation factor 2A) is a heterotrimer composed of three subunits (alpha, beta, and gamma). This translation initiation factor drives binding of initiator methionyl-tRNA to the 40S ribosome in an AUG-dependent manner to form the 43S pre-initiation complex. The polypeptide can be phosphorylated by related protein kinases activated in response to stress. Phosphorylated EIF2A inhibits EIF2B activity and prevents guanine nucleotide exchange.Spécification
EIF2A | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CDA02, EIF 2A, EIF2A, MST089, MSTP004, MSTP089 | |
EIF2A | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1G7H4 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q9BY44 | |
83939 | |
EIF2A Fusion Protein Ag22041 | |
Primary | |
-20°C | |
EIF2A |