Learn More
EIF2AK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | EIF2AK1 |
---|---|
Concentration | 0.36 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16830045
|
Proteintech
20499-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16820045
|
Proteintech
20499-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The HRI gene is localized to 7p22 where its 3′ end slightly overlaps the 3′ end of the gene JTV1. The two genes are transcribed from opposite strands. Studies in rat and rabbit suggest that the HRI gene product phosphorylates the alpha subunit of eukaryotic initiation factor 2. Its kinase activity is induced by low levels of heme and inhibited by the presence of heme.Spécification
EIF2AK1 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q63185, Q9BQI3, Q9Z2R9 | |
15467, 27102, 27137 | |
EIF2AK1 Fusion Protein Ag14236 | |
Primary | |
-20°C | |
EIF2AK1 |
0.36 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
EIF2AK1, HCR, Heme controlled repressor, Heme regulated inhibitor, HRI, KIAA1369 | |
Eif2ak1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |