Learn More
Asecos™ Composant électrique IO90 K3
Connexion 400 V pour ION-CLASSIC-90 modèle IO90.195.120.K3.WDC
Marque:  Asecos™ 38038
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Code produit. 16319426
  • 190.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
Description
  • Composant électrique
  • Pour modèle : IO90.195.120.K3.WDC
  • Pour les armoires hautes avec une largeur de corps de 1200 cm
Spécification
Spécification
Connexion secteur des composants électriques 400 V
Composant électrique
ION-CLASSIC-90 modèle IO90.195.120.K3.WDC