Learn More
Cole-Parmer™ Flacons pour électrodes
Ces flacons pour électrodes permettent de maintenir les électrodes en état de fonctionnement. Les flacons pour électrodes Cole-Parmer™ protègent les électrodes contre les chocs, les déversements et le dessèchement. Accepte les électrodes d’un diamètre de 13 mm maximum.
18.35€ - 20.65€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Électrodes |
---|---|
Type | Flacon pour électrodes |
À utiliser avec (application) | Protection des électrodes contre les chocs, les déversements et le dessèchement |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11795209
|
Cole-Parmer™
05990-99 |
50 ml |
18.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11705219
|
Cole-Parmer™
35805-50 |
5 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Ces flacons pour électrodes permettent de maintenir les électrodes en état de fonctionnement.Les flacons pour électrodes Cole-ParmerTM protègent les électrodes contre les chocs, les déversements et le dessèchement.Accepte les électrodes d’un diamètre de 13 mm maximum.
- Le grand flacon comprend un bouchon rigide conçu pour réduire l’évaporation de la solution de stockage et un bouchon à joint torique à utiliser avec des électrodes
- Le petit flacon comprend un bouchon à joint torique et est une option économique lorsque la solution de stockage est éliminée et non régulièrement réutilisée
Spécification
Électrodes | |
Flacon pour électrodes | |
Protection des électrodes contre les chocs, les déversements et le dessèchement |