Learn More
WTW™ Électrolyte pour capteurs galvaniques d’oxygène
Obtenez des résultats de mesure à l’aide de l’électrolyte du capteur d’oxygène dissous à auto-agitation StirrOx™ G pour mesurer la demande biochimique en oxygène (DBO) selon la méthode de dilution.
Marque: WTW™ 205217
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Description
- Électrolyte pour capteurs galvaniques d’oxygène
- Pour utilisation avec les capteurs galvaniques d’oxygène StirrOx™ G, CellOx™ 325, DurOx™ 325, TA 197 Oxi ConOx™ et module d’oxygène dissous MPP-350
- Comprend 1 flacon avec 50 ml
Spécification
100°C | |
Transparent | |
Capteurs d’oxygène galvanique Stirrox™ G, CellOx™ 325, DurOx™ 325, TA 197 Oxi ConOx™ et d’OD MPP-350 Module | |
Électrolyte | |
Flacon | |
Oui |
50 ml | |
3 mol/L | |
Électrolyte | |
1 flacon avec 50 ml | |
12, 4 à 20°C |