Learn More
Fisherbrand™ Elmasonic Select 120
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
:
Fisherbrand Select 120 ; Capacité : 12,9 L ; Type de prise : Fiche UE
Description
- Fréquence ultrasonore de 37 kHz (plage de contrôle -2,5/+5,5 kHz)
- 5 modes ultrasonores pour une distribution de champ sonore basée sur les besoins dans les ultrasons
- Mode éco : Nettoyage doux avec un fonctionnement plus silencieux en faisant fonctionner le mode balayage à une intensité légèrement inférieure
- Mode balayage : Un nettoyage uniforme grâce à une distribution uniforme de champ sonore dans le bain à ultrasons
- Mode pulsé : Élimination d’une contamination même tenace par une distribution pulsée du champ sonore
- Mode dynamique : Combinaison des modes ultrasonores balayage et pulsé afin d’augmenter les performances de nettoyage
- Mode dégazage : Dégazage rapide du liquide de nettoyage et pour certaines applications en laboratoire
- 4 emplacements de mémoire pour les programmes de nettoyage, disponibles par sélection rapide
- Fonction de démarrage automatique pour le début du nettoyage à température contrôlée
- Température limite réglable de 40°C à 60°C (peut être passée en °F)
- Unité de contrôle numérique avec clavier à membrane essuyable et affichage facile à lire pour afficher tous les états de fonctionnement
- Feed-back optique et acoustique, p. ex. à la fin du nettoyage ou lorsque la température limite est atteinte
- Présélection du temps de nettoyage : Temps de nettoyage réglable entre 1 min et 6 h
- Contrôle électronique de la température réglable par incréments de 5°C de 25°C à 80°C (peut être passée en °F ; tolérance de température -5°C/+8°C)
- Menu de configuration pour le réglage individuel des fonctions de l’appareil
- Protection contre le fonctionnement à sec (sauf pour les modèles Fisherbrand Select 500 et 900)
- Arrêt automatique de sécurité après 8 h
- Boîtier anti-éclaboussures et cuve de nettoyage en acier inox
- Vanne d’arrêt sur le côté pour vider le réservoir de nettoyage via la sortie à l’arrière de l’appareil (uniquement pour les modèles Fisherbrand Select 60 à 300)
- Vanne d’arrêt et sortie sur le côté de l’appareil pour vider la cuve de nettoyage (uniquement pour les modèles Fisherbrand Select 500 et 900)
- Garantie de 2 ans à partir de la première utilisation, mais pas plus de 3 ans à compter de la date de production
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| Fréquence | 37 kHz |
| Capacité (métrique) | 12,9 L |
| Gamme de température (métrique) | 40°C à 60°C |
| Garantie | 2 ans à partir de la première utilisation, mais pas plus de 3 ans à compter de la date de production |
| Type de bouchon | Fiche UE |
| Modes de fonctionnement | Mode éco, mode balayage, mode pulsé, mode dynamique, mode Degas |