Learn More
Hirschmann™ Distributeur en polypropylène EM
Garantit une précision et une distribution de volume homogènes avec des résultats reproductibles indépendants de l’utilisateur. Les distributeurs Hirschmann™ Ceramus™ Classic sont reconnus pour leur distribution manuelle. Ils sont fabriqués en matériaux de qualité supérieure, sont simples à utiliser et ont été conçus en pensant au confort de l’utilisateur afin de faciliter les routines de laboratoire.
Marque: Hirschmann™ 9360200
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Pour les volumes fixes et variables allant de 0,2 ml à 60 mL
- Le refroidisseur complet peut être stérilisé à la vapeur à 121°C sans être démonté
- Raccord fileté pour le tuyau d’aspiration
- Piston en céramique en oxyde d’aluminium de haute pureté
- Configuration numérique du volume, étalonné à vie
- Résistances chimique et thermique optimales des pièces acheminant le milieu
- Certificat de qualité individuel avec certificat de conformité
Spécification
Distributeur | |
10 à 60 ml | |
1 mL |
PP | |
Flacon | |
0,6% |