Learn More
Merck Membranes d’ester de cellulose mixte, MF-Millipore™, taille des pores 0,10 μm
Utilisé dans la recherche analytique
Marque: Merck VCWP01300
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Les mélanges biologiques inertes d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose ont fait des filtres à membrane MF-Millipore™ l’une des membranes les plus utilisées dans les applications analytiques et de recherche.Les filtres MF-Millipore™ sans surfactant Triton™ contiennent des quantités minimales d’agent humidifiant et présentent une teneur en eau extractible inférieure à celle des filtres MF-Millipore™ classiques.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent pour applications de surveillance biologique et environnementale
- Disponibles en plusieurs tailles de pores, colorées en noir ou blanc, avec ou sans surface quadrillée
- Compatible avec les méthodes de stérilisation à l’oxyde d’éthylène, aux rayons gamma et à l’autoclave
Spécification
Non autoclavable | |
Esters de cellulose mixte (MCE) (nitrate et acétate) | |
Non stérile | |
105 µm | |
Hydrophile | |
105 mm |
Blanc | |
0,1 μm | |
1,5 mL/min x cm2 | |
Membranes filtrantes | |
105 mm |