Learn More
Merck Collecteur d’échantillonnage 1225
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Marque: Merck XX2702550
3073.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Includes: Bouchons d’étanchéité pour analyser moins de 12 échantillons
Description
Filtrez jusqu’à 12 échantillons sous vide pour une analyse rapide du rétentat ou du filtrat. Les positions numérotées sur la plaque de filtration garantissent un suivi précis des échantillons. Les bouchons d’étanchéité maintiennent le vide sur les cupules d’échantillons non utilisées. Les barils d’extension accessoires permettent d’augmenter le volumes des échantillons de 15 à 50 mL. ApplicationsFiltration générale d’échantillons de 15 à 50 mL, Préparation pour le comptage de scintillationXX2702550 Collecteur d’échantillons 1225Pièces de rechangeYY2214257 Bouton manuel5162 Plaque supérieureXX2702509 Joint torique du filtre, en silicone5163 Plaque de supportXX2702510 Grille de support, 25 mm, en PPXX11000PP Soupape à bille, en polypropylène chargé de fibres de verreXX2504755 Tubulure, 1/4 x 23 po., en latexAccessoiresXX2702552 Kit de joints toriques et de bouchons pour chambreXX2702555 Barils d’extension pour cupules d’échantillonsXX6200006P Forceps pour filtration, extrémité arrondie, en acier inoxydableXX7100004 Tubulure de D.I. 3/16 x 140 cm, en siliconeInformations sur la commande
Barils d’extension disponibles pour manipuler les échantillons de 50 ml (voir XX27 025 55, vendus séparément).
Spécification
Autoclavables | |
En PP chargé de fibres de verre | |
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones | |
6,95 po | |
24 ou 25 mm |
Rampe à vide d’échantillonnage | |
Non stérile | |
15 mL ; 50 mL avec baril d’extension | |
17,7 cm |