Learn More
Merck Porte-filtres analytiques
Les porte-filtres analytiques en acier inoxydable sont conçus pour la filtration sous vide d’échantillons pour l’analyse de la contamination bactériologique ou particulaire.
Marque: Merck XX3001240
774.48 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Caractéristiques et avantages :- Disponibles en trois diamètres et quatre tailles d’entonnoirs pour accueillir des échantillons allant jusqu’à 250 ml
- Le support avec entonnoir de 250 ml est équipé d’un couvercle d’entonnoir qui peut être ventilé à l’aide d’un ensemble de filtration accessoire
- Peut être autoclavé ou stérilisé à la flamme
- Applications :
- Analyse de la contamination bactériologique ou particulaire
- Porte-filtres analytiques
- XF2004725 Porte-filtre de 250 ml, 47 mm, en acier inoxydable
- XX1002540 Porte-filtre de 50 ml, 25 mm, en acier inoxydable
Pièces de rechange pour XX1002540 :
- X1002503 Pince à ressort, 25 mm, aluminium
- XX1002535 Joints, revêtus de PTFE
- XX1002542 Socle pour porte-filtre de 25 mm
- XX2004718 Bouchon n° 8, orifice de 9,5 mm (3/8 po), silicone
- XX5002501 Grille support, 25 mm,acier inoxydable
Spécification
Non autoclavable | |
13 mm | |
0,7 cm2 | |
40 ml | |
3,8 cm |
Boîtier en acier inox | |
Non stérile | |
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones | |
8,9 cm |