Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles 13 mm Millex™ - à membrane en PTFE hydrophobe
Corps en PP surmoulé et conception optimisée
333.00€ - 2285.00€
Spécification
Code couleur | Rouge |
---|---|
Jetable | Oui |
Matériau | PTFE |
Porosité | 0,2 μm |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) du filtre | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) du filtre | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11762524
|
Merck
SLFGX13NL |
< 10 mL | 13 mm | Raccord Luer Slip mâle |
333.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11752524
|
Merck
SLFGX13NK |
< 10 mL | 13 mm | Raccord Luer Slip mâle |
2285.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12510137
|
Merck
SLFGX13TL |
< 10 mL | 13 mm | Tube |
398.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Les membranes en PTFE hydrophobe présentent une excellente résistance aux solvants et sont idéales pour la préparation d’échantillons HPLC
- La conception du boîtier en polypropylène surmoulé offre un filtre plus robuste, avec une pression de boîtier maximale de 150 psig (10 bar) permettant de filtrer plus rapidement les solutions
- La conception optimisée du boîtier maintient un volume de rétention inférieur de 50 % à celui des filtres de 13 mm traditionnels afin de garantir une récupération maximale des échantillons
- Le procédé de fabrication entièrement automatisé minimise le risque de contamination et répond aux normes pharmaceutiques
- La bande à code couleur sur le boîtier indique clairement le type de membrane
Informations sur la commande
Connexions d’entrée/de sortie : Luer-Lok™ femelle/Luer-Slip mâle.
Spécification
Rouge | |
PTFE | |
Non stérile | |
PP | |
Filtre pour seringue FG | |
13 mm |
Oui | |
0,2 μm | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
Raccord Luer-Lok™ femelle | |
< 10 mL | |
13 mm |