Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, PES, 0.22 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Marque: Merck SLGPX13NL
297.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes
Présentation des filtres pour seringues non stériles Millex™ avec membrane en PES :- Les filtres pour seringues non stériles Millex™ avec membrane en polyéthersulfone (PES) Millipore Express™ PLUS assurent une filtration rapide des solutions aqueuses et organiques douces.
- Faible liaison protéique pour minimiser l’interaction avec votre échantillon et optimiser la récupération
- Le boîtier en polypropylène offre de faibles niveaux de matières extractibles et une large compatibilité chimique
Applications :
Filtration des tampons, clarification des solutions aqueuses
Informations sur la commande
Raccords d’entrée / de sortie : Luer-Lock™ femelle / lisse Luer mâle.
Spécification
Vert | |
PES Hydrophile | |
Non stérile | |
PP | |
Raccord Luer-Slip mâle | |
Filtre pour seringue | |
13 mm |
Oui | |
0,22 μm | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
Raccord Luer-Slip mâle | |
100Pack | |
< 10 mL | |
13 mm |