Learn More
Merck Porte-filtre en acier inoxydable et accessoires Hydrosol
Pour l’analyse de la contamination particulaire ou biologique par filtration sous vide
Marque: Merck XX2004720
1828.79 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Includes: Kit de mise à la terre pour une utilisation avec des liquides inflammables ; un entonnoir en acier inoxydable, une base et un tamis de porte-filtre ; un anneau de blocage en aluminium anodisé ; des molettes de verrouillage en nylon ; des joints en résine de PTFE ; des bouchons en silicone.
Description
Le porte-filtre Hydrosol est conçu pour la filtration des liquides inflammables. Contrairement aux autres porte-filtres, le porte-filtre Hydrosol comprend une unité de mise à la terre pour empêcher toute étincelle résultant d’une décharge statique, laquelle peut constituer un risque pour la sécurité. Applications : Filtration sous vide des liquides inflammables XX2004720 Porte-filtre Hydrosol, 47 mm, en acier inoxydablePièces de rechangeXX2004704 Ensemble entonnoir et bague de blocage, en acier inoxydableXX2004708 Grille de support, de 47 mm, en acier inoxydableXX2004702 Socle avec grille, joint et supportXX2004703 Joint, en PTFEXX2004718 Bouchon n° 8, orifice de 9,5 mm (3/8 po), en siliconeXX20047RK Kit de pièces de rechange pour porte-filtre Hydrosol AccessoiresX1004705 Flacon de filtration sous vide, de 1 LLXX1004744, Flacon de filtration sous vide, de 4LXX7100004 Tubulure avec D.I. de 3/16 po x 140 cm, en siliconeXX6200006P Forceps pour filtration, extrémité arrondie, en acier inoxydableXX2604735 Collecteur 3 places, de 47 mm, en PVCPVCXX2504735 Collecteur 3 places, de 47 mm, en acier inoxydableXX2504700 Collecteur 6 places, de 47 mm, en acier inoxydableWP6211560 Pompe à haut rendement, de 115 V/60 HzWP6222050 Pompe à haut rendement, de 220 V/50 HzWP6210060 Pompe à haut rendement, de 100 V/50 à 60 HzSpécification
Non autoclavable | |
Non stérile | |
22,9 cm |
Acier inoxydable | |
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones | |
11,4 cm |