Learn More
Merck Accessoires pour support de filtre en verre 90 mm
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Marque:  Merck XX7100004
87.58 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10217870
  • 94.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-06-2024
Description
  • Structure en verre borosilicaté
Spécification
Spécification
Tubes
Silicone
1,4m
0,476 cm
Porte-filtre en verre de 90 mm EMD Millipore
Tubes
0,1875 in