Learn More
Merck Accessoires pour récipients distributeurs à pression
Accessoire à utiliser sur les récipients distributeurs à pression
173.00€ - 2295.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Récipients distributeurs à pression |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10355091
|
Merck
XX6700035 |
de dia. int. |
173.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10717871
|
Merck
XX6700059 |
Joint torique |
215.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10209101
|
Merck
XX67000PK |
Kit d’accessoires pour récipients sous pression |
2295.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10518411
|
Merck
XX6700L55 |
Système de test du point de bulle |
1915.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Non autoclavable | |
Récipients distributeurs à pression | |
Non stérile |