Learn More
Merck Système de purification Amicon™ Pro
Réduit le flux de travail de purification des protéines à seulement trois centrifugations, dans un seul dispositif
Marque: Merck ACS500312
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Le système de purification Amicon™ Pro comprend : Filtres Amicon Ultra NMWCO, dispositifs d’échange et tubes de prélèvement avec bouchon.Spécification
Oui | |
Non stérile | |
12 filtres Amicon Ultra NMWCO de 3 kDa, 12 dispositifs d’échange et 12 tubes de prélèvement avec bouchon | |
Filtres pour centrifugation | |
12 cm |
3 kDa | |
Cellulose régénérée (CR) | |
12Pack | |
15 ml |